Läs mer
Lead, Pb/Sb Binary, ARMI∣MBH
Produktkod. 30040963
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Produktkod. Kvantitet
30040963 1 Ea.
1 options
Produktkod. 30040963 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer MBH81X PA12.5 D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Lead, Pb/Sb Binary, Ø38x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony
CAS 7440-36-0
Kvantitet 1 Ea.
Form Disc
Molekylformel Sb
Synonym Antimony powder, Stibium metallicum, Antimony, metallic, Antimony, elemental
InChI formel InChI=1S/Sb
LEDER [Sb]
IUPAC-namn antimony
Molekylvikt (g/mol) 121.76
Formel vikt 120.904 g/mol