Läs mer
Lead, Pb/Sn/Sb Babbitt, ARMI∣MBH
Beskrivning
Lead, Pb/Sn/Sb Babbitt, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Iron/Palladium/Magnesium/Zinc/Tellurium/Silver/Cadmium/Sulfur/Nickel/Indium/Copper/Bismuth/Arsenic/Tin/Antimony/Lead |
| CAS | 7439-92-1 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium -40 ppm/Iron -38 ppm/Palladium -16 ppm/Magnesium -7 ppm/Zinc 0.0013 %/Tellurium 0.0022 %/Silver 0.0038 %/Cadmium 0.0054 %/Sulfur 0.0054 %/Nickel 0.0057 %/Indium 0.0079 %/Copper 0.031 %/Bismuth 0.201 %/Arsenic 0.54 %/Tin 4.49 %/Antimony 11.84 %/Lead 86.7 % |