Specifikationer
| CAS | 33820-53-0 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Molekylformel | C15H23N3O4 |
| Synonym | isopropalin, isopropaline, paarlan, 4-isopropyl-2,6-dinitro-n,n-dipropylaniline, caswell no. 506a, isopropaline iso-french, unii-52gzd1i41n, benzenamine, 4-1-methylethyl-2,6-dinitro-n,n-dipropyl, cumidine, 2,6-dinitro-n,n-dipropyl, isopropalin ansi:bsi:iso |
| InChI-nyckel | NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.366 |
| PubChem CID | 36606 |
| ChEBI | CHEBI:82189 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead perchlorate 0.1M Volumetric Solution (RP 311)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P391-Samla upp spill.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .