Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Blyring
Produktkod. 10344281 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
102 mm
114 mm
Diameter (metrisk) Inre:
56 mm
71 mm
För användning med (utrustning):
För 1000 till 4000 ml kolvar
För 500 till 2000 ml kolvar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre För användning med (utrustning)
10344281 114 mm 71 mm För 1000 till 4000 ml kolvar
11387174 102 mm 56 mm För 500 till 2000 ml kolvar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344281 Leverantör Bel-Art™ Scienceware™ Leverantörsnummer F183070020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar och stabiliserar dyra glas med dessa Vikem™ vinylbelagda blyringar. Bel Art™ Blyringar är kemikalieresistenta.
  • Slutna blyringar belagda med kemikaliebeständiga Vikem™
  • Idealisk för att stabilisera Erlenmeyer, volymetriska och rakhalsade kolvar
Specifikationer
Material Leda
För användning med (utrustning) För 1000 till 4000 ml kolvar
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Yttre 114 mm
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 71 mm