Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Blyring
Produktkod. 11387174
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
102 mm
114 mm
Diameter (metrisk) Inre:
56 mm
71 mm
För användning med (utrustning):
För 1000 till 4000 ml kolvar
För 500 till 2000 ml kolvar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre För användning med (utrustning)
11387174 102 mm 56 mm För 500 till 2000 ml kolvar
10344281 114 mm 71 mm För 1000 till 4000 ml kolvar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387174 Leverantör Bel-Art™ Scienceware™ Leverantörsnummer F183070015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 SEK
    424.23 SEK / Paket med 1
    Save 132.77 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Skyddar och stabiliserar dyra glas med dessa Vikem™ vinylbelagda blyringar. Bel Art™ Blyringar är kemikalieresistenta.
  • Slutna blyringar belagda med kemikaliebeständiga Vikem™
  • Idealisk för att stabilisera Erlenmeyer, volymetriska och rakhalsade kolvar
Specifikationer
Material Leda
För användning med (utrustning) För 500 till 2000 ml kolvar
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Yttre 102 mm
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 56 mm