Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Blyring
Produktkod. p-8007854 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
102 mm
114 mm
Diameter (metrisk) Inre:
56 mm
71 mm
För användning med (utrustning):
För 1000 till 4000 ml kolvar
För 500 till 2000 ml kolvar
Produktkod. 11387174
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F183070015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar och stabiliserar dyra glas med dessa Vikem™ vinylbelagda blyringar. Bel Art™ Blyringar är kemikalieresistenta.
  • Slutna blyringar belagda med kemikaliebeständiga Vikem™
  • Idealisk för att stabilisera Erlenmeyer, volymetriska och rakhalsade kolvar
Specifikationer
Produkttyp Blyring
Material Leda
För användning med (utrustning) För 500 till 2000 ml kolvar
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Yttre 102 mm
Diameter (metrisk) Inre 56 mm