Läs mer
Blystav, 6,35 mm (0,25 tum) dia, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406545
Change view
Kvantitet:
1 m
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406545 1 m 1m
1 options
Produktkod. 15406545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043630.G1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead rod
Färg Grå
Namnnotering 6,35 mm (0,25 tum) i diameter.
CAS 7439-92-1
Kvantitet 1 m
Odör Luktfritt
Vikt ≈3,6 g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Pb
MDL-nummer MFCD00134050
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
InChI-nyckel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pb]
IUPAC-namn leda
Molekylvikt (g/mol) 207.20
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead rod
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.