Läs mer
Blylösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12977393 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
Produktkod. 12977393
Brand: Fisher Chemical S 641 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid
Kvantitet 100 mL