missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Blystandard, 1 000 ug/ml i 2-5 % HNO3 (plasmakvalitet), SPEX CertiPrep™

Produktkod. 15486034 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 mL
250 mL
Förpackning:
Poly flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
30ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15486034 30 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 30ml
10030482 250 mL Poly flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15486034 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLPB22M

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad

Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering

AnalytKoncentration
Pb1000 μg/ml

Certifikat

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Uppfyllande

GHS/OSHA-klagomål

Kemiska identifierare

CAS 7439-92-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel Pb
Molekylvikt (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00134050
InChI-nyckel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-namn leda
LEDER [Pb]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lead Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS Min % 1.0, 5.0, 94.0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 30 mL
Kvalitet Plasma
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
2-5% HNO3 1000μg/mL PLPB2-2Y, -2T, -2X
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.