Läs mer
Blystandard i basolja 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Pb | 1000 μg/g |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead Oil Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7439-92-1, 64742-65-0 |
| Analyscertifikat | With Certificate of Analysis. |
| CAS Min % | 0.5, 99.5 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.5, 99.5 |
| Molekylformel | Pb |
| MDL-nummer | MFCD00134050 |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1000 ug/g Lead in Base Oil 75
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Lead from Lead Oxide
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning