Läs mer
Lead Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL-nummer | 134050 |
| Kokpunkt | 100°C |
| Kvantitet | 500 mL |