Läs mer
Blystandardlösning, 1g/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
Lösningen innehåller | HNO3 |
Koncentration | 1 g/L |
Kvantitet | 100 mL |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Blystandardlösning, 1g/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering