Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead Subacetate |
| CAS | 1335-32-6 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2 |
| MDL-nummer | MFCD00013041 |
| UN-nummer | UN1616 |
| Formel vikt | 807.72g/mol |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly bottle |