Läs mer
WTW™ Testsatser för blyreagens
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
50 tester
Beskrivning
- Bekvämt och kostnadseffektivt
- Garanterad kvalitet av AQA/IQC
- För låga koncentrationer och rutinarbete med stor provgenomströmning i laboratoriet
- Brett mätområde med rektangulära kyvetter för bestämning av spårkoncentrationer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Räckvidd | 0,010 - 5,00 mg/l Pb |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | pH-testsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- lead test method: photometric 0.010 - 5.00mg/l Pb spectroquant
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium cyanide