Läs mer
Lead Tin, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia, with rosin core
Produktkod. p-7051348
Kvantitet:
113 g
225 g
Förpackningsstorlek:
113g
225g
Produktkod. 11379427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041024.TB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead Tin, Solder Alloy
Namnnotering 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pb:Sn; 50:50 wt%
Kvantitet 113 g
Form Solid
MDL-nummer MFCD00798549
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.