Läs mer
Lead titanium oxide, polymeric precursor, oxide >30 wt%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440241
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440241 2 g 2g
11314737 10 g 10g
11304737 50 g 50g
11324737 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11440241 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039756.04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used in electronic devices
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12060-00-3
Molekylformel O3PbTi
Molekylvikt (g/mol) 303.064
MDL-nummer MFCD00011159
InChI-nyckel NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
IUPAC-namn dioxido(oxo)titanium;lead(2+)
LEDER [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lead titanium oxide
Namnnotering Polymeric precursor
Färg Brown
Fysisk form Viscous Liquid
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1993
Flampunkt 12°C (54°F)
Löslighetsinformation Soluble in alcohols
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Oxide >30 wt%
Känslighet Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead titanium oxide, polymeric precursor
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead titanate polymer, 2-Propanol