Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Viktbägare/kolvhållare
Produktkod. 11376374
Change view
Storlek:
6 mm
8 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
11376374 8 cm
12633056 6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376374 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F183090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1347.43 SEK / Paket med 1
    Save 357.57 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Den viktade hållaren greppar bägare eller flaskor stadigt med fyra utsvängda stift av rostfritt stål.
  • Vinylbelagd blyringsvikt fäst under hållaren
  • Håller behållaren nedsänkt i vatten
  • Ger en låg tyngdpunkt
  • Låter vattnet cirkulera under bägaren eller kolven
  • Kan användas i kokande vätska upp till 135 °C (275 F) °i 1 timme
Specifikationer
Färg Rött
Material Leda
För användning med (applikation) 250 ml bägare och kolvar
Kvantitet 1 vardera
Storlek 8 cm
Temperaturområde (metriskt). 135 °C
Vikt (metrisk) 340 g
Produkttyp Viktbägare