Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Viktbägare/kolvhållare
Produktkod. p-8007855 Handla allt SP Scienceware Produkter
Storlek:
6 mm
8 cm
Produktkod. 11376374
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F183090250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den viktade hållaren greppar bägare eller flaskor stadigt med fyra utsvängda stift av rostfritt stål.
  • Vinylbelagd blyringsvikt fäst under hållaren
  • Håller behållaren nedsänkt i vatten
  • Ger en låg tyngdpunkt
  • Låter vattnet cirkulera under bägaren eller kolven
  • Kan användas i kokande vätska upp till 135 °C (275 F) °i 1 timme
Specifikationer
Produkttyp Viktbägare
Färg Rött
Material Leda
För användning med (applikation) 250 ml bägare och kolvar
Kvantitet 1 vardera
Storlek 8 cm
Temperaturområde (metriskt). 135 °C
Vikt (metrisk) 340 g