Läs mer
Blytråd, 0,75 mm (0,03 tum) diameter, 99,995 % (metallbas)
Código de producto. 11490091
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
2 m
10 m
Tamaño de la unidad:
10m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11490091 2 m 2m
11400101 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11490091 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044809.G2
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7439-92-1
Molekylformel Pb
Molekylvikt (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00134050
InChI-nyckel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-namn leda
LEDER [Pb]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Lead wire
Färg Grå
Namnnotering 0,75 mm (0,03 tum) i diameter.
Kvantitet 2 m
Odör Luktfritt
Vikt ≈5g/m
Form Tråd
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.995%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead wire
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.