Läs mer
Lead wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-4781960
Kvantitet:
1 m
5 m
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Produktkod. 11302008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011901.G1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Cirka 8,9 g/m
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-92-1
Molekylformel Pb
Molekylvikt (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00134050
InChI-nyckel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-namn leda
LEDER [Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead
Färg Grå
Utseende Gray wire
Densitet 11.34g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 m
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.998% (Metals basis)
Form Wire
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead wire
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.