Läs mer
Fisherbrand™ Bladkalibreringsviktssats, klass F2 med certifikat
Produktkod. 15565109 Handla allt Fisherbrand Produkter
:
1mg till 500mg
Produktkod. 15565109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av hög noggrannhet klass II. Fisherbrand™ Klass F2 rostfria kalibreringsvikter är också avsedda för användning i viktiga kommersiella transaktioner, såsom de som involverar ädelmetaller och stenar.
  • Klass F2 kalibreringsvikt
  • Vikter avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass M 1 och eventuellt klass M 2 vikter
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering F2
Vikt (metrisk) 1 till 500 mg
Massa 1 mg till 500 mg