Läs mer
Fisherbrand™ Bladkalibreringsviktssats, klass F2 med certifikat
Produktkod. 15575109 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
1mg till 500mg
Produktkod.
15575109 1mg till 500mg
1 options
Produktkod. 15575109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4222.73 SEK
    3045.00 SEK / Paket med 1
    Save 1177.73 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av hög noggrannhet klass II. Fisherbrand™ Klass F2 rostfria kalibreringsvikter är också avsedda för användning i viktiga kommersiella transaktioner, såsom de som involverar ädelmetaller och stenar.
  • Klass F2 kalibreringsvikt
  • Vikter avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass M 1 och eventuellt klass M 2 vikter
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering F2
Vikt (metrisk) 1 till 500 mg
Massa 1 mg till 500 mg