Läs mer
3M™ Svettband i läder
Produktkod. 15799937 Handla allt 3M Produkter
Change view
Material: Läder
Produktkod.
15799937 Material: Läder
1 options
Produktkod. 15799937 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000107940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.00 SEK
    2741.77 SEK / Paket med 20
    Save 1358.23 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
3M™ Svettband i läder med pinlock-upphängning är designat för användning med alla 3M™ Hårda hattar.
  • Ersättande pinlock-upphängningsvagga med svettband i läder
  • Pinlock-justeringssystem ger enkel och säker storleksjustering för huvudstorlekar från 54 till 62 cm
  • Snäpps enkelt på plats, för att ge all komfort och enkel justerbarhet av originalsystemet
  • 3M™ tillhandahåller pålitliga huvud- och ansiktsskyddsprodukter som uppfyller reglerade prestanda- och säkerhetskrav
  • Lämplig för användning med alla 3M™ Hårda hattar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Läder
Produkttyp Svettband
Stil Pinlock upphängning