Läs mer
MedChemExpress Lecirelin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.83% |
| CAS | 61012-19-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1209.4 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 12.1 mg/mL (10.00 mM∣Need ultrasonic and warming) |