Läs mer
Melford Lecitin
Produktkod. 30018452
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30018452 500 g
1 options
Produktkod. 30018452 Leverantör Melford Leverantörsnummer L46100500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 8002-43-5
  • Löslig i: Kloroform
  • Förvaras vid: -20 °C
Specifikationer
CAS 8002-43-5
Kvantitet 500 g