Läs mer
Lecithin, 90 %, sojaböna
Artikelnummer. 15434229
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15434229 100 g 100g
15424229 50 g 50g
15444229 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15434229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61675.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.50 SEK
    551.65 SEK / 100g
    Save 136.85 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758,075 g/mol
Lecitin används som kosttillskott, livsmedelsingrediens och livsmedelstillsats. Det används också som flytande bärare för plasttillsatser, färgämnen eller pigment. Dess primära funktioner är som emulgeringsmedel, antioxidant och släppmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Lecitin används som kosttillskott, livsmedelsingrediens och livsmedelstillsats. Det används också som flytande bärare för plasttillsatser, färgämnen eller pigment. Dess primära funktioner är som emulgeringsmedel, antioxidant och släppmedel.
Löslighet Delvis löslig i
vatten, dels löslig i aceton, DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-43-5
Molekylformel C42H80NO8P
Molekylvikt (g/mol) 758.075
MDL-nummer MFCD00147406
InChI-nyckel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadekanoyloxi-2-[(9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxipropyl]-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Lecithin
Namnnotering Sojaböna
Färg Brun till gul
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 5209585
Merck Index 14,5428
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten, delvis löslig i aceton, DMSO.
Procent renhet 90%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.