Läs mer
Lecithin, 90%, soybean
Produktkod. p-7042203
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
Produktkod. 15424229
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61675.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758.075 g/mol
Lecitin används som kosttillskott, livsmedelsingrediens och livsmedelstillsats. Det används också som flytande bärare för plasttillsatser, färgämnen eller pigment. Dess primära funktioner är som emulgeringsmedel, antioxidant och släppmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Lecitin används som kosttillskott, livsmedelsingrediens och livsmedelstillsats. Det används också som flytande bärare för plasttillsatser, färgämnen eller pigment. Dess primära funktioner är som emulgeringsmedel, antioxidant och släppmedel.
Löslighet Delvis löslig i
vatten, dels löslig i aceton, DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8002-43-5
Molekylformel C42H80NO8P
Molekylvikt (g/mol) 758.075
MDL-nummer MFCD00147406
InChI-nyckel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadekanoyloxi-2-[(9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxipropyl]-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lecithin
Namnnotering soybean
Färg Brun till gul
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 5209585
Merck Index 14,5428
Löslighetsinformation Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO.
Procent renhet 90%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.