Läs mer
Lecitin, 99,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11420252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420252 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11420252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216005901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 SEK
    5666.89 SEK / 1g
    Save 283.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lecithin
CAS 8002-43-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.2%
Molekylformel C42H80NO8P
Kvantitet 1 g
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
InChI-nyckel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadekanoyloxi-2-[(9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxipropyl]-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 758.075
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Fysisk form Fluffy Solid