Läs mer
Lecitin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11490242 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490242 100 mg 100mg
11400252 250 mg 250mg
11410252 500 mg 500mg
11430252 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11490242 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02160059.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1156.74 SEK / 100mg
    Save 58.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Fungerar som en reservoar för flera lipidbudbärare. Lecitin, MP Biomedicals är den huvudsakliga membranfosfolipiden i eukaryota celler. Det är den huvudsakliga strukturella fosfolipiden i hjärnan, som omfattar ca. 15 % av den totala lipiden och är primärt lokaliserad
Lecitin används för beredning av vesikelsuspensioner som vanligtvis kallas liposomer eller som monolager. Det är källan till de bioaktiva lipiderna lysofosfatidylkolin, fosfatidinsyra, diacylglycerol, lysofosfatidylkolin, trombocytaktiverande faktor och arakidonsyra.
Kemiska identifierare
CAS 8002-43-5
Molekylformel C42H80NO8P
Molekylvikt (g/mol) 758.075
InChI-nyckel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadekanoyloxi-2-[(9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxipropyl]-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslig i fett, paraffin, eter, etanol, klorerade kolväten (100 mg/ml, CHCl3). Spridbar i vatten.
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Fluffy Powder