Läs mer
Lecitin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468171 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468171 500 g 500g
11438171 25 g 25g
11448171 100 g 100g
11458171 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468171 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215153990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21945.00 SEK
    20903.25 SEK / 500g
    Save 1041.75 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Används som emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel för läkemedel i vattenlösning och som vehikel för liposomer. Lecitin, MP Biomedicals är en viktig strukturell fosfolipid i hjärnan, innefattande∼ 15 % av total lipid och lokaliserad till grå substans. Det är en renad
Lecitin (alias fosfatidylkolin) är den huvudsakliga strukturella komponenten i cellulära membran och fungerar som en reservoar för flera lipidbudbärare. Det är källan till de bioaktiva lipiderna: lysofosfatidylkolin, fosfatidinsyra, diacylglycerol, lysofosfatidylkolin, trombocytaktiverande faktor och arakidonsyra.
Kemiska identifierare
CAS 8002-43-5
Molekylformel C42H80NO8P
Molekylvikt (g/mol) 758.075
InChI-nyckel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadekanoyloxi-2-[(9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxipropyl]-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifikationer
Kvantitet 500 g
Procent renhet ≥90%
Kvalitet Vattendispergerbar
Fysisk form Fast