Läs mer
Lecitin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11319009 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319009 1 kg 1kg
11388999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319009 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210214791
Molekylärbiologi, Cellbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8030-76-0
Molekylformel C11H22NO8P
Synonym L-a-Phosphatidylcholine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lecithin
Färg Gult
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 327.27
Fysisk form Fast