Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lecitin, raffinerad
Produktkod. 11367948
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367948 250 g 250g
11377948 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367948 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 036486.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758,075 g/mol
Lecitin används som emulgeringsmedel och stabiliseringsmedel i livsmedels-, läkemedels- och kosmetikindustrin. Lecitin tas som läkemedel och används även vid tillverkning av läkemedel. Sojabönlecitin är användbart för dess applicering i flytande baggersperma. Fraktioneringsprocessen av solroslecitin med absolut etanol användes för att erhålla anrikade fraktioner i vissa fosfolipider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8002-43-5
Molekylformel C42H80NO8P
Molekylvikt (g/mol) 758.075
MDL-nummer MFCD00147406
InChI-nyckel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadekanoyloxi-2-[(9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxipropyl]-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lecithin
Kvantitet 250 g
Beilstein 5209585
Löslighetsinformation Löslig i kloroform. Mycket delvis löslig i vatten.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.