Läs mer
Lecitin (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30481178
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481178 1 g
1 options
Produktkod. 30481178 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3200501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lecithin
CAS 8002-43-5
Kvantitet 1 g
Synonym 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75