Beskrivning
Lektiner är proteiner eller glykoproteiner av icke-immunt ursprung som agglutinerar celler och/eller fäller ut komplexa kolhydrater. Lektiner kan binda glykoproteiner även i närvaro av olika detergenter. Agglutinationsaktiviteten hos dessa mycket specifika kolhydratbindande molekyler hämmas vanligtvis av en enkel monosackarid, men för vissa lektiner krävs di-, tri- och till och med polysackarider.
Lecitinet i denna produkt är renat Triticum vulgrislectin från Wheat Germ Agglutinin (WGA). Det är mycket värdefullt i en mängd olika applikationer in vitro, inklusive:
- Blodgrupperings- och erytrocytpolyagglutinationsstudier
- Mitogen stimulering av lymfocyter
- Lymfocytsubpopulationsstudier
- Fraktionering av celler och andra partiklar
- Histokemiska studier av normala och patologiska tillstånd
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | WGA, Wheat germ agglutinin, Lectin from Triticum vulgaris (wheat) |
| Löslighetsinformation | Dissolvable in distilled water and 0.9% NaCl within 5 minutes. |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Working Concentration: Reconstitute with Buffer to a concentration of 1mg/mL. |
| Fysisk form | Lyofiliserat pulver |