Beskrivning
- 470 nm våglängd
- Även blå epi LED-belysning
- Hög känslighet med förbättrat S/N-förhållande
- Bild en rad fluoroforer- EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Säker
- LED är säker för hud och ögon utan skador på DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 0,65 A |
| Produkttyp | Blå/vit ljustransilluminator |
| För användning med (utrustning) | Gbox Systems eller Benchtop |
| Mått (L x B x H) | 330 x 210 x 90 mm |
| Elektriska krav | 24 V, 0,65 A |
| Spänning | 24 V |
| Intensitet | Fast |
| Våglängd | 470 nm |
| Typ av belysning | LED blå |