Läs mer
Motic™ LED sladdlöst mikroskop
Produktkod. 11808153
Huvud stil:
Binokulär
Monokulär
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11808153
Brand: Motic™ PD8742A201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stark vit belysning utan värme. Genom att använda ett uppladdningsbart batteripaket kan detta mikroskop även användas sladdlöst. Motic™ LED sladdlöst mikroskop är perfekt för utomhusbruk, om ditt utrymme saknar eluttag eller om du helt enkelt föredrar en trasselfri arbetsmiljö.
  • 45° lutande monokulärt eller binokulärt huvud för bekväm visning när du sitter, roterar 360 grader°
  • Widefield okular WF10X/18mm med inbyggd pekare
  • Omvänt monterad, fyrdubbelt roterande nosstycke med positiva klickstopp för exakta förstoringsändringar
  • EA akromatiska objektiv, parfokala och parcentriska 4X/0,10, 10X/0,25 och 40X/0,65 fjäder
  • Separat grov- och finfokuseringssystem med övre gränsstopp för att förhindra skador på diabilder och objektiv
  • Justering av fokusspänning förhindrar scendrift
  • Stort 133 mm x 136 mm mekaniskt bord med låga koaxialkontroller
  • Spiralmonterad 1,25 NA Abbe kondensor med irismembran
  • Uppladdningsbar LED-belysning med intensitetsjustering
Specifikationer
Inkluderar Dammskydd, laddare och batterier
Spänning 100/240 V (CE)
Axeltyp Z-axelns rörelse: 11 mm
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS
Måltyper EA Achromatic, DIN
Synfält 18 mm
För användning med (utrustning) För avancerad akademisk mikroskopi, serie 18 och 28 av Motic , Microscope Classview 1000
Nosstycke Reverserad fyrdubbla roterande nosstycke med klickstopp
Mått (L x B x H) 215 x 180 x 385 mm
Mått (L x B) Scen: 133 x 136 mm
Kondensor typ Fokuserbar 1,25 NA Abbe Kondensor med irismembran
Produkttyp Kikarmikroskop Motic 1820 LED
Modell Motic 1820 LED-kikarmikroskop
Huvud stil Binokulär
Typ av belysning LED, sladdlös med intensitetskontroll
Okular WF 10X/18 mm med Pointer, Låsbar
Kvantitet Varje