Läs mer
Motic™ LED sladdlöst mikroskop
Beskrivning
- 45° lutande monokulärt eller binokulärt huvud för bekväm visning när du sitter, roterar 360 grader°
- Widefield okular WF10X/18mm med inbyggd pekare
- Omvänt monterad, fyrdubbelt roterande nosstycke med positiva klickstopp för exakta förstoringsändringar
- EA akromatiska objektiv, parfokala och parcentriska 4X/0,10, 10X/0,25 och 40X/0,65 fjäder
- Separat grov- och finfokuseringssystem med övre gränsstopp för att förhindra skador på diabilder och objektiv
- Justering av fokusspänning förhindrar scendrift
- Stort 133 mm x 136 mm mekaniskt bord med låga koaxialkontroller
- Spiralmonterad 1,25 NA Abbe kondensor med irismembran
- Uppladdningsbar LED-belysning med intensitetsjustering
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Dammskydd, laddare och batterier |
| Spänning | 220/240 V |
| Axeltyp | Z-axelns rörelse: 11 mm |
| Förstoringskraft | 4X, 10X, 40XS |
| Måltyper | EA Achromatic, DIN |
| Synfält | 18 mm |
| För användning med (utrustning) | För avancerad akademisk mikroskopi, serie 18 och 28 av Motic , Microscope Classview 1000 |
| Nosstycke | Reverserad fyrdubbla roterande nosstycke med klickstopp |
| Mått (L x B x H) | 215 x 180 x 385 mm |
| Mått (L x B) | Scen: 133 x 136 mm |
| Visa mer |