Läs mer
BINDER™ LED-ljusbalkar
Handla allt BINDER Produkter
Längd (metrisk):
30 cm
50 cm
90 cm
Unit Size:
Varje
Description
- 2 stycken
- Inkluderar fästmaterial
- Styrenhet för max. 4 ljuslister
- 100-240 V, 50/60 Hz
Specifications
Specifications
| Beskrivning | LED-ljusbalkar - Basset 500, längd 50 cm, Basset bestående av 2 st Pc ., infästningsmaterial, styrenhet för max. 4 ljuslister, 100-240 V, 50/60 Hz |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series KBF, KMF , KBF-S, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720, KT 115, KT 170 |
| Belysning | LED |
| Material | Plast |
| Typ | Belysning |
| Inkluderar | 4 ljuslister med fästmaterial |
| Längd (engelska) | 19,7 tum |
| Längd (metrisk) | 50 cm |
| Spänning | 100 till 240 V |