Läs mer
BINDER™ LED-ljusbalkar
Produktkod. p-8305038 Handla allt BINDER Produkter
Längd (metrisk):
30 cm
50 cm
90 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15689518
Brand: BINDER™ 80121107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LED-ljusbalkar - Basset bestående av 2 delar, fästmaterial, styrenhet för max. 4 ljuslister, 100-240 V, 50/60 Hz.
  • 2 stycken
  • Inkluderar fästmaterial
  • Styrenhet för max. 4 ljuslister
  • 100-240 V, 50/60 Hz
Specifikationer
Beskrivning LED-ljusbalkar - Basset 300, längd 30 cm, Basset bestående av 2 st Pc ., infästningsmaterial, styrenhet för max. 4 ljuslister, 100-240 V, 50/60 Hz
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series KT, KBF, KMF , KBF-S KB 53, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
Belysning LED
Material Plast
Typ Belysning
Inkluderar 4 ljuslister med fästmaterial
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Spänning 100 till 240 V