Läs mer
Syngene™ LED-modul för Syngene Gbox Chemi System
Handla allt Syngene Produkter
Våglängd:
465nm
520nm
635nm
740nm
Färg:
Blått
Infraröd
Klart
Rött
Produkttyp:
LED-modul
LED-modul, multiplex
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Greener Choice -krav
- undefined
- Recyclable
- Non-Toxic
Specifikationer
Specifikationer
Färg | Klart |
För användning med (utrustning) | Gbox Chemi Systems |
Kvantitet | 2 |
Våglängd | 520nm |
Produkttyp | LED-modul |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Syngene™ LED-modul för Syngene Gbox Chemi System >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering