Läs mer
Berthold Technologies LED-växttillväxtbelysning långt rött/R/G/B
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Två LED-paneler, vardera med fyra färger
- Individuell kontroll av LED-intensitet och varaktighet
- Stöder simulering av dagsljus med spektrala och intensitetsgradienter
- Utrustad med följande färger: Röd, röd, grön, blå
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | LED-panel |
| För användning med (applikation) | Dagsljussimulering |
| För användning med (utrustning) | LED-panel |
| Spänning | 24 V |