Läs mer
Berthold Technologies LED-växttillväxtbelysning långt rött/R/W/B
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Två LED-paneler, vardera med fyra färger
- Individuell kontroll av LED-intensitet och varaktighet
- Möjliggör simulering av dagsljus med spektrala och intensitetsgradienter
- Färger som ingår: Långt rött, rött, vitt, blått
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | LED-panel |
| För användning med (applikation) | Dagsljussimulering |
| För användning med (utrustning) | LED-panel |
| Spänning | 24 V |