Läs mer
Motic™ Reservlampa för mikroskop
Produktkod. 15398292
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15398292 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15398292
Brand: Motic™ 1101002600161
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningslampa: LED, 20mA, 3,5V, 70mW
  • Ersättningslampa för mikroskop
  • LED
  • 20mA
  • 3,5V
  • 70mW
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Typ Ersättningslampa
Kvantitet 1 st
Spänning 3.5 V