Läs mer
Motic™ LED-ringljus
Produktkod. 11808753
Change view
För användning med (utrustning):
SMZ Series Miroscopes utan infallande ljus
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11808753 SMZ Series Miroscopes utan infallande ljus Varje
1 options
Produktkod. 11808753 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101002402721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 SEK
    1940.91 SEK / Paket med 1
    Save 374.09 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Skruvas fast på SMZ-seriens stereomikroskop. Motic™ LED-ringljus är endast kompatibelt med SMZ-modeller som levereras utan infallande ljus
  • 60T
  • Dimbar och segmenterbar
  • Endast för användning med SMZ stereomikroskop utan infallande ljus
Specifikationer
Typ LED-ringbelysning 60T
Beskrivning dimbar, segmenterbar
För användning med (utrustning) SMZ Series Miroscopes utan infallande ljus
Kvantitet 1 st