Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED-ringljus för VisiLED-serien
Produktkod. 16657105 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ:
Brightfield LED-ringljus
Darkfield LED-ringljus
Segmenterad ringljus
Smal ringljus
Räckvidd (Lux):
100 klx (WD 75 mm), 160 W/m2
110 klx (bredd 85 mm)
130 klx (bredd 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (bredd 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm)
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Räckvidd (Lux) Förpackningsstorlek
16657105 Segmenterad ringljus 100 klx (WD 75 mm), 160 W/m2 -
15713042 Smal ringljus 65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm) 1 enhet
12846543 Darkfield LED-ringljus 130 klx (bredd 10 mm) Varje
16647105 Brightfield LED-ringljus 110 klx (bredd 85 mm) -
11707348 Brightfield LED-ringljus 200 klx (75 mm) Varje
11787018 Brightfield LED-ringljus 360 klx (bredd 30 mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16657105 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 400200
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-10-2026
VisiLED Ring Lights finns i ljusfälts-, mörkfälts- och UV-versioner. Alla erbjuder extremt homogen och skuggfri belysning med en väldesignad kylfläns som möjliggör maximal ljusstyrka och lång livslängd.
  • Smal ergonomisk design.
  • Homogen belysning.
  • Speciellt utvalda lysdioder.
  • Extra fin ljusreglering.
  • Fem möjliga segmentlägen: helcirkel, halvcirkel, kvartscirkel, dubbla segment och fyra segment.
  • I kombination med tillbehör som diffusorer, polarisatorsatser och adapterringar är olika belysningslägen möjliga.
  • Underhållsfri med en livslängd på 50 000 timmar för vita lysdioder.
  • Aktivt kontrollerad LED-temperatur.
  • Darkfield Ringlight anpassningsbar till olika objektivdiametrar och arbetsavstånd.
  • Unikt Slim Ring Light justerbart för olika arbetsavstånd och mörkfält.
  • Segmenterad ringljus består av 4 UV- och 4 vita LED-segment.
  • Dedikerade versioner kompatibla med objektiva revolvrar.
  • UV-ringljus tillåter elektronisk växling mellan ljusfält och UV.
  • Diffusor och polarisationsfilterset finns, måste beställas separat.
  • Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
  • Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
  • VisiLED Controller måste beställas separat.
Specifications
Typ Segmenterad ringljus
Produktlinje VisiLED
Beskrivning Vitt ljus och UV-LED S80-55 UV
Diameter (engelska) 4,5 tum.
Diameter (metrisk) 114 mm
Diameter (metrisk) Inre 66 mm
För användning med (applikation) Kriminalteknisk dokumentundersökning, sprickdetektering eller undersökning av färger och lacker
För användning med (utrustning) VisiLED Controller MC1100
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25 mm
Inkluderar UV-skyddsfilter LP435 ingår
Lampans livslängd 50 000 timmar
Typ av belysning LED
Räckvidd (Lux) 100 klx (WD 75 mm), 160 W/m2