Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED-ringljus för VisiLED-serien
Handla allt Schott Produkter
Typ:
Brightfield LED-ringljus
Darkfield LED-ringljus
Segmenterad ringljus
Smal ringljus
Räckvidd (Lux):
110 klx (bredd 85 mm)
130 klx (bredd 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (bredd 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) eller 45 klx (WD 25 mm)
Vit: 100 klx (WD 75 mm); UV: 160 W/m 2
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Beskrivning
- Smal ergonomisk design.
- Homogen belysning.
- Speciellt utvalda lysdioder.
- Extra fin ljusreglering.
- Fem möjliga segmentlägen: helcirkel, halvcirkel, kvartscirkel, dubbla segment och fyra segment.
- I kombination med tillbehör som diffusorer, polarisatorsatser och adapterringar är olika belysningslägen möjliga.
- Underhållsfri med en livslängd på 50 000 timmar för vita lysdioder.
- Aktivt kontrollerad LED-temperatur.
- Darkfield Ringlight anpassningsbar till olika objektivdiametrar och arbetsavstånd.
- Unikt Slim Ring Light justerbart för olika arbetsavstånd och mörkfält.
- Segmenterad ringljus består av 4 UV- och 4 vita LED-segment.
- Dedikerade versioner kompatibla med objektiva revolvrar.
- UV-ringljus tillåter elektronisk växling mellan ljusfält och UV.
- Diffusor och polarisationsfilterset finns, måste beställas separat.
- Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
- Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
- VisiLED Controller måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Smal ringljus |
| Produktlinje | VisiLED |
| Beskrivning | Smal ringljus |
| Diameter (engelska) | 3,2 tum. |
| Diameter (metrisk) | 82 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 66 mm |
| Fokusavstånd | 40 till 90 mm/20 till 40 mm med optisk ring |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | VisiLED Controller MC750, MC1100 eller MC1500 |
| Höjd (engelska) | 1,4 tum (1,5 tum med optisk ring) |
| Visa mer |