Läs mer
LED209, MedChemExpress
Beskrivning
LED209 is a potent small molecule inhibitor of bacterial receptor QseC, is a potent prodrug that is highly selective for QseC.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LED209 |
| CAS | 245342-14-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17N3O2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 1 mg/mL (2.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.61 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(NC(NC2=CC=CC=C2)=S)C=C1)(NC3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.49 |
| Formel vikt | 383.49 |
| Visa mer |