Läs mer
LEDGIN6, MedChemExpress
Beskrivning
LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LEDGIN6 |
| CAS | 957890-42-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20ClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CX05168 CX04328 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.61 mM) |
| LEDER | ClC1=CC=C(N=C(C)C(C(CCC)C(O)=O)=C2C3=CC=CC=C3)C2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.84 |
| Visa mer |