Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ledipasviraceton |
| CAS | 1441674-54-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C49H54F2N8O6. C3H6O |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt till gult |
| Renhet | ≥97,5 % |