missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ledipasvir aceton, Thermo Scientific™

Produktkod. 17760709 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17760709 500 mg
17750709 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17760709 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469365000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ledipasviraceton
CAS 1441674-54-9
Kvantitet 500 mg
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C49H54F2N8O6. C3H6O
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult
Renhet ≥97,5 %
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.